Kluczowe dokumenty
850174P
Avanti
06:0 PI(3,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
PIP2[3′,5′](6:0/6:0)
Wybierz wielkość
295,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
295,00 zł
Polecane produkty
opis
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850174P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850174P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)