Kluczowe dokumenty
NIST1728
Tin alloy
NIST® SRM® 1728, Sn - 3 Cu - 0.5 Ag
Wybierz wielkość
1 DISC
7080,00 zł
7080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
7080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
7080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla wymienionych poniżej analitów.
Srebro (Ag), Miedź (Cu), Arsen (As), Kadm (Cd), Żelazo (Fe), Rtęć (Hg), Nikiel (Ni), Ołów (Pb), Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Bizmut (Bi), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Ind (In), Antymon (Sb), Cyna (Sn), Aluminium (Al), Fosfor (P), Krzem (Si), Cynk (Zn)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)