Kluczowe dokumenty
Z562076
Platinum crucible
standard, capacity 25 mL
Synonim(y):
crucibles
Wybierz wielkość
1 EA
12 860,00 zł
12 860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
12 860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
12 860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
platinum
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BC8
pojemność
25 mL
Śr. naczynia × wys.
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
masa
25.0 g+/- 5%
Zastosowanie
Tygiel platynowy jest odpowiedni do stosowania w laboratoriach analitycznych.
Cechy i korzyści
Tygiel platynowy, dzięki ciężkiej podstawie i lżejszym ściankom, jest odporny na trudne warunki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)