Kluczowe dokumenty
Z562092
Platinum crucible
standard, capacity 30 mL
Synonim(y):
crucibles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
platinum
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BC10
pojemność
30 mL
Śr. naczynia × wys.
37.5 mm × 41 mm , Base 22.5 mm
masa
24.0 g+/- 5%
Zastosowanie
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Cechy i korzyści
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. May i know if the purity of the platinum is 99.99
    1 answer
    1. Yes, this product in manufactured from starting material with a minimum purity of 99.99%.
      Helpful?
  2. Are the platinum crucibles made of pure platinum? Specifically referring to item Z562092-1EA.
    1 answer
    1. These crucibles are primarily made from platinum, although they may also consist of platinum/gold or platinum/rhodium alloys.