Kluczowe dokumenty
Z225282
Precision crucible tongs
L 20 in. (508 mm)
Wybierz wielkość
1 EA
267,00 zł
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
267,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
Długość
20 in. (508 mm)
Opis ogólny
Stainless steel tongs with serrated tapered tips, which meet precisely when closed.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)