Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Sox17(20671)
General description
Czynnik transkrypcyjny SOX-17 (UniProt: Q61473; znany również jako SOX-17) jest kodowany przez gen Sox-17 (Gene ID: 20671) u myszy. Białko Sox17 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych SOX (SRY-related HMG-box) zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i determinację losu komórek. Wiąże się z sekwencjami 5′-AACAAT-3 lub 5′-AACAAAG-3′ i moduluje regulację transkrypcji poprzez WNT3A. Sox17 działa przed systemem Notch i za kanonicznym systemem Wnt i działa jako łącznik między kanonicznymi systemami sygnalizacji Wnt i Notch. Jest zaangażowany w regulację tworzenia komórek, które następnie rozwijają się w tkanki endodermalne, takie jak komórki trzustki i wątroby. SOX17 jest kluczowym regulatorem losu ludzkich pierwotnych komórek zarodkowych (hPGSc) i jest uważany za jeden z najwcześniejszych markerów. Wykazano również, że jest czynnikiem transkrypcyjnym regulującym komórki progenitorowe oligodendrocytów, utrzymującym płodowe hematopoetyczne komórki macierzyste oraz pośredniczącym w tworzeniu komórek mięśnia sercowego. SOX17 ulega selektywnej ekspresji w komórkach śródbłonka tętnic na wczesnych etapach rozwoju embrionalnego i utrzymuje tę samą dystrybucję po urodzeniu i u dorosłych. Inaktywacja SOX17 w komórkach śródbłonka w zarodku myszy prowadzi do braku różnicowania tętnic i przebudowy naczyń, co skutkuje śmiercią zarodka w macicy. (Ref.: Corada, M., et al. (2013). Nat. Communications 4, 2609; Niakan, KK et al. (2010). Gene Dev. 24(3): 312-326).
Zaobserwowano ~40 kDa; obliczono 44,65 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z N-końcowego regionu mysiego Sox17.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w 10 µg lizatu tkanki ludzkiego rdzenia kręgowego.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:150-300 z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w ludzkich jądrach i tkankach okrężnicy szczura.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w tkankach ludzkiej prostaty, mysiego żołądka i macicy szczura.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:150-300 z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w ludzkich jądrach i tkankach okrężnicy szczura.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w tkankach ludzkiej prostaty, mysiego żołądka i macicy szczura.
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w 10 µg lizatu tkanki ludzkiego rdzenia kręgowego.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:150-300 z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w ludzkich jądrach i tkankach okrężnicy szczura.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w tkankach ludzkiej prostaty, mysiego żołądka i macicy szczura.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:150-300 z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w ludzkich jądrach i tkankach okrężnicy szczura.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło SOX17 w tkankach ludzkiej prostaty, mysiego żołądka i macicy szczura.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Przeciwciało anty-SOX17, nr kat. 09-038-I-25UG, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w czynnik transkrypcyjny SOX-17 i zostało przetestowane w Western Blotting i immunofluorescencji i immunohistochemii (parafina).
Przeciwciało anty-SOX17, nr kat. Nr kat. 09-038-I, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi transkrypcyjnemu SOX-17 i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina), immunofluorescencji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa Sox17 u ludzi, myszy i szczurów. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in H9 human stem cells.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SOX17 in 10 µg of H9 human stem cells lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SOX17 in 10 µg of H9 human stem cells lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 09-038
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c