Merck
850092P
Avanti
Brain Lyso PS
Avanti Research - A Croda Brand 850092P, powder
Synonim(y):
L-α-lizofosfatydyloseryna (mózg, świnia) (sól sodowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1070,00 zł
10 MG
1860,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1070,00 zł
10 MG
1860,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (LPS; may contain up to 10% of the 2-LPS isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (850092P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (850092P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850092P
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C24H48NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(27)32-18-21(26)19-33-35(30,31)34-20-22(25)24(28)29;/h21-22,26H,2-20,25H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31);/q;+1/p-1/t21-,22+;/m1./s1
Klucz InChI
SVSJEWKLQKWQOV-NSLUPJTDSA-M
Opis ogólny
Lizofosfatydyloseryna (lizo-PS) powstaje w wyniku enzymatycznego działania fosfolipazy A1 i A2 na fosfatydyloserynę.[1]
Zastosowanie
Brain Lyso PS jest odpowiedni do stosowania:
  • jako wzorzec do ilościowego oznaczania lipidów przy użyciu ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z jonizacją elektrorozpryskową i tandemową spektrometrią mas (UHPLC-ESI-MS/MS)[2]
  • w przygotowaniu liposomów do powlekania dynabeads do wiązania czynnika H (fH)[3]
  • jako ligand dla receptora sprzężonego z białkiem G 34 (GPR34) w eksperymentach in vitro w celu zbadania jego wpływu na komórki ziarniste (GC) i produkcję hormonów[4]
  • jako substrat dla enzymów fosfolipazy D (PLD) toksyn sicariidowych (SicTox)[5]
Działania biochem./fizjol.
Lizofosfatydyloseryna (Lyso-PS) odgrywa kluczową rolę w uwalnianiu histaminy z komórek tucznych. Lizo-PS hamuje wzrost komórek T. Jest substancją chemotaktyczną dla fibroblastów i komórek nowotworowych.[1] Lizo-PS bierze udział w progresji nowotworu i reakcjach alergicznych.[6]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850092P-10mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850092P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lysophosphatidylserine stimulates chemotactic migration of colorectal cancer cells through GPR34 and PI3K/Akt pathway
Iida Y, et al.
Anticancer Research, 34(10), 5465-5472 (2014)
Ultra-high-performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry for accurate analysis of glycerophospholipids and sphingolipids in drug resistance tumor cells
Li L, et al.
Journal of Chromatography A, 1381(3), 140-148 (2015)
Variable substrate preference among phospholipase D toxins from Sicariid spiders
Lajoie DM, et al.
Test, 290(17), 10994-11007 (2015)
Annexin-II, DNA, and histones serve as factor H ligands on the surface of apoptotic cells
Leffler J, et al.
Test, 285(6), 3766-3776 (2010)
Altered immune response in mice deficient for the G protein-coupled receptor GPR34
Liebscher I, et al.
Test, 286(3), 2101-2110 (2011)