Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Form:
beads
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
General description
Wszechstronny łącznik na bazie indolu do syntezy drugorzędowych amidów, karbaminianów, urei [1,2,3,4] i aminopuryn [5]. W badaniu porównującym szybkości rozszczepiania drugorzędowych amidów, urei, karbaminianów i sulfonamidów z żywic indolowych, dialkoksybenzaldehydowych i amidowych Rink, żywica indolowa okazała się najbardziej kwasolabilna [6].Redukcyjne aminowanie z nadmiarem aminy i NaBH(OAc)3 w DCE/TMOF [ seepage], NaBH3CNw THF/TMOF/AcOH, lub NaBH4-Ti(OiPr)4 w THF [2], przekształca grupę formylową w odpowiednią aminę drugorzędową. Rozszczepienie można przeprowadzić za pomocą 2-5% TFA w DCM, w zależności od charakteru produktu uwalnianego z żywicy.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] K. G. Estep, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 5300.
[ 2] S. Bhattacharyya, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 6099.
[ 3] N. Hone, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 8169.
[4] L. Sereni, et al. (2004) Tetrahedron, 60, 8561.
[5 ] P. H. Dorff i R. S. Garigipati (2001) Tetrahedron Lett., 42, 2771.
[ 6] B. Yan, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 66.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] K. G. Estep, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 5300.
[ 2] S. Bhattacharyya, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 6099.
[ 3] N. Hone, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 8169.
[4] L. Sereni, et al. (2004) Tetrahedron, 60, 8561.
[5 ] P. H. Dorff i R. S. Garigipati (2001) Tetrahedron Lett., 42, 2771.
[ 6] B. Yan, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 66.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of sulfur after coupling with tosylhydrazide): 0.60 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of sulfur after coupling with tosylhydrazide): 0.60 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0361
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?