Kluczowe dokumenty
810251P
Avanti
NBD-6 Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810251P, powder
Synonim(y):
5-cholesten-3β-ol 6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproate
Wybierz wielkość
1 MG
1360,00 zł
810251P-5MG
4040,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1360,00 zł
810251P-5MG
4040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H58N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810251P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (810251P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810251P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
NBD-6 Cholesterol jest fluorescencyjnym analogiem związku lipoproteinowego cholesterolu, z NBD (2-(4-nitro-2,1,3-benzoksadiazol-7-ylo) aminoetylem) jako grupą fluorescencyjną.[1]
Zastosowanie
Cholesterol NBD-6 został użyty do testu wiązania NBD-cholesterolu, w celu zbadania wiązania fluorescencyjnego cholesterolu NBD w kieszeni wiążącej dotyczącej domen ASTER.[2]
Działania biochem./fizjol.
Cholesterol jest wytwarzany z acetylo-CoA w złożonym wieloetapowym szlaku mewalonianowym.[3][4] U ssaków wątroba jest głównym miejscem syntezy cholesterolu de novo, przyczyniając się do prawie 80% całkowitej syntezy cholesterolu. Cholesterol i jego metabolity, wraz z jego prekursorami, odgrywają ważną rolę w fizjologii błon komórkowych. Odgrywają również rolę w biologii reprodukcyjnej, wchłanianiu składników odżywczych w diecie, reakcjach na stres, równowadze soli i wody oraz metabolizmie wapnia.[5]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810251P-1mg)
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810299P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorescent and Luminescent Probes for Biological Activity (1999)
Molecular Nutrition And Food Research, 277-290 (2016)
Cholesterol in health and disease.
Ira Tabas
The Journal of clinical investigation, 110(5), 583-590 (2002-09-05)
Pedro M R Cruz et al.
Frontiers in pharmacology, 4, 119-119 (2013-10-05)
While the unique metabolic activities of malignant tissues as potential targets for cancer therapeutics has been the subject of several recent reviews, the role of cholesterol metabolism in this context is yet to be fully explored. Cholesterol is an essential
Jaspreet Sandhu et al.
Cell, 175(2), 514-529 (2018-09-18)
The mechanisms underlying sterol transport in mammalian cells are poorly understood. In particular, how cholesterol internalized from HDL is made available to the cell for storage or modification is unknown. Here, we describe three ER-resident proteins (Aster-A, -B, -C) that