Kluczowe dokumenty
810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810252P, powder
Synonim(y):
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
Wybierz wielkość
1 MG
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H70N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
747.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810252P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810252P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)