Kluczowe dokumenty
810250C
Avanti
25-NBD Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810250C
Synonim(y):
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholesterol
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H48N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810250C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (810250C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (810250C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810250C
stężenie
1 mg/mL (810250C-1mg)
10 mg/mL (810250C-10mg)
5 mg/mL (810250C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)N(C(CCC[C@H]([C@H]3[C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O)C)CC4)CC3)C)C)C)C
InChI
1S/C33H48N4O4/c1-20(7-6-8-21(2)36(5)28-13-14-29(37(39)40)31-30(28)34-41-35-31)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(38)15-17-32(22,3)27(24)16-18-33(25,26)4/h9,13-14,20-21,23-27,38H,6-8,10-12,15-19H2,1-5H3/t20-,21?,23+,24+,25+,26+,27+,32+,33-/m1/s1
Klucz InChI
RMGLSQAGXRZCPZ-OVHOIDCTSA-N
Opis ogólny
25-NBD Cholesterol is a fluorescent derivative of cholesterol. Its fluorescent property is due to presence of NBD (2-(4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl) aminoethyl) group.[1]
Zastosowanie
25-NBD Cholesterol can be used as a labeling agent for confocal microscopy in studying endosomal trafficking and vesicle formation.[2]
Działania biochem./fizjol.
Cholesterol is synthesized via a cascade of enzymatic reactions known as the mevalonate pathway. Cholesterol plays a major role in the architecture and stability of the plasma membrane and is also involved in the synthesis of cholecalciferol (Vitamin D3). Cholesterol build up on the walls or arteries causes obstruction of blood flow leading to a serious condition called artherosclerosis.[3][4] It is a precursor for bile acid and for the synthesis of steroid hormones like progesterone, testosterone, cortisol, and aldosterone.[3][5]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810250C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810250C-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810250C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anita H Payne et al.
Endocrine reviews, 25(6), 947-970 (2004-12-08)
Significant advances have taken place in our knowledge of the enzymes involved in steroid hormone biosynthesis since the last comprehensive review in 1988. Major developments include the cloning, identification, and characterization of multiple isoforms of 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase, which play a
Fluorescent and Luminescent Probes for Biological Activity (1999)
Cholesterol in health and disease.
Ira Tabas
The Journal of clinical investigation, 110(5), 583-590 (2002-09-05)
Pedro M R Cruz et al.
Frontiers in pharmacology, 4, 119-119 (2013-10-05)
While the unique metabolic activities of malignant tissues as potential targets for cancer therapeutics has been the subject of several recent reviews, the role of cholesterol metabolism in this context is yet to be fully explored. Cholesterol is an essential
Johan Tornmalm et al.
Scientific reports, 9(1), 18133-18133 (2019-12-04)
Protein-lipid interactions in cellular membranes modulate central cellular functions, are often transient in character, but occur too intermittently to be readily observable. We introduce transient state imaging (TRAST), combining sensitive fluorescence detection of fluorophore markers with monitoring of their dark