810215P
Avanti
C12-NBD Phytosphingosine
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-phytosphingosine, powder
Synonim(y):
N-(NBD-aminolauroilo)fitosfingozyna
Wybierz wielkość
544,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
544,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 50 μg (810215P-50ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810215P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1
Klucz InChI
AERBNCYCJBRYDG-KSZLIROESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)