Kluczowe dokumenty
810211P
Avanti
C12-NBD Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810211P, powder
Synonim(y):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo]-D-erytrofingozyna
Wybierz wielkość
1 MG
2210,00 zł
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H61N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
659.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810211P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810211P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C36H61N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-33(43)31(29-42)38-34(44)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-28-37-30-26-27-32(41(45)46)36-35(30)39-47-40-36/h21,24,26-27,31,33,37,42-43H,2-20,22-23,25,28-29H2,1H3,(H,38,44)/b24-21+/t31-,33+/m0/s1
Klucz InChI
SNOJCYCOPNIGIK-ULETYAGTSA-N
Opis ogólny
Ceramid C12 7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo (NBD) jest długołańcuchowym fluorescencyjnym fosfolipidem.[1] Jest naturalnym analogiem ceramidu o długości łańcucha acylowego C12.[2]
Zastosowanie
Ceramid C12-NBD lub N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo]-D-erytro-sfingozyna została wykorzystana jako substrat w teście aktywności ceramidazy.[3] Nadaje się również do testów wiązania lipidów[4] oraz w eksperymentach hodowli komórkowej komórek śródbłonka w celu określenia proapoptotycznego wewnątrzkomórkowego wytwarzania ceramidu.[5]
Działania biochem./fizjol.
Ceramid C12-7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylu (NBD) jest przydatny do pomiaru aktywności ceramidazy alkalicznej i neutralnej.[1] Bierze udział w utrzymywaniu właściwości fizycznych ceramidu wymaganych do badań komórkowych.[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810211P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Tani et al.
Journal of biochemistry, 125(4), 746-749 (1999-04-02)
A fluorescent analogue of ceramide, C12-NBD-ceramide, was found to be hydrolyzed much faster than 14C-labeled ceramide by alkaline ceramidase from Pseudomonas aeruginosa and neutral ceramidase from mouse liver, while this substrate was relatively resistant to acid ceramidase from plasma of
Effect of ceramide N-acyl chain and polar headgroup structure on the properties of ordered lipid domains (lipid rafts)
Meghan PS, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1768(9), 2205-2212 (2007)
VPS13A and VPS13C are lipid transport proteins differentially localized at ER contact sites
Nikit K, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(10), 3625-3639 (2018)
Apoptotic Sphingolipid Signaling by Ceramides in Lung Endothelial Cells
Medler TR, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 38(6), 639-646 (2008)
Megha et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(9), 2205-2212 (2007-06-19)
Ceramides are sphingolipids that greatly stabilize ordered membrane domains (lipid rafts), and displace cholesterol from them. Ceramide-rich rafts have been implicated in diverse biological processes. Because ceramide analogues have been useful for probing the biological function of ceramide, and may