Kluczowe dokumenty
790427C
Avanti
06:0 PC-d22
Avanti Research - A Croda Brand 790427C
Synonim(y):
1,2-diheksanoilo-d22-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18NO8PD22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (790427C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790427C
stężenie
10 mg/mL (790427C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Deuterowane kwasy tłuszczowe doświadczają wymiany deuteru na węglu alfa do karbonylu, tj. pozycji C2, a zatem będą mieszaniną związków, które są w pełni deuterowane i częściowo deuterowane w tej pozycji.
Fosfatydylocholina to zwitterionowy glicerofosfolipid zawierający cholinę. Składa się z głowy i dwóch ogonów. Grupa głowy zawiera cholinę i fosforan. Głowa jest polarna i rozpuszczalna w wodzie. Grupa ogonowa zawiera dwa tłuszczowe łańcuchy acylowe zestryfikowane glicerolem. Grupa ogonowa jest niepolarna i nierozpuszczalna w wodzie. Fosfatydylocholina jest syntetyzowana w wątrobie przez szlak metylotransferazy fosfatydyloetanoloaminy (PEMT). Jest również syntetyzowana przez szlak Kennedy'ego i cykl Landsa.
Zastosowanie
06:0 PC-d22 (1,2-diheksanoilo-d22-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • jako bicelle dla lipidów w detekcji HN-HN z jądrowym wzmocnieniem Overhausera (NOE)
  • jako wzorzec wewnętrzny w resztkowej zawiesinie glonów do analizy chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • do produkcji miceli w celu zbadania interakcji peptydu C i błony za pomocą dyfuzyjnego magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i spektroskopii całkowitej korelacji 2D (TOCSY)
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) jest głównym składnikiem dwuwarstwy błonowej. Bierze udział w syntezie cząsteczek sygnalizacyjnych. PC jest prekursorem syntezy sfingomieliny i fosfatydyloseryny.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (790427C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
pH-dependent interaction between C-peptide and phospholipid bicelles
Unnerstaale S and Maler L
Journal of biophysics (Hindawi Publishing Corporation : Online), 2012(1), 43-43 (2012)
Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes (2015)
Membrane lipids:phospholipids
General, Organic, and Biological Chemistry, 581-581 (2006)
Metabolic and morphological changes of an oil accumulating trebouxiophycean alga in nitrogen-deficient conditions
Ito T, et al.
Metabolomics, 9(1), 178-187 (2013)
Two different pathways of phosphatidylcholine synthesis, the Kennedy Pathway and the Lands Cycle, differentially regulate cellular triacylglycerol storage
Moessinger C, et al.
BMC Cell Biology, 15(1), 43-43 (2014)