Kluczowe dokumenty
790427P
Avanti
06:0 PC-d22
Avanti Research - A Croda Brand 790427P, powder
Synonim(y):
1,2-diheksanoilo-d22-sn-glicero-3-fosfocholina
Wybierz wielkość
10 MG
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
787,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18NO8PD22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (790427P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790427P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
1,2-diheksanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina(06:0 PC) jest hydrofobowym fosfolipidem zawierającym łańcuch acylowy o krytycznym stężeniu miceli wynoszącym 15 mM.[1] 06:0 PC-d22 jest deuterowaną formą 06:0 PC.
Deuterowane kwasy tłuszczowe doświadczają wymiany deuteru na węglu alfa do karbonylu, tj. pozycji C2, a zatem będą mieszaniną związków, które są w pełni deuterowane i częściowo deuterowane w tej pozycji.
Zastosowanie
06:0 PC-d22 został użyty do przygotowania małych izotropowych biceli do badań interakcji błony C-peptydowej za pomocą dyfuzyjnego magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i spektroskopii całkowitej korelacji 2D (TOCSY)[2] oraz widm absorpcji w podczerwieni (IR) in situ .[3] Może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w elektroforezie kapilarnej czasu przelotu spektrometru mas (CE-TOFMS) i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) do analizy lipidomu glonów.[4]
Działania biochem./fizjol.
1,2-diheksanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina(06:0 PC) bicelle z 1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfocholiną(DMPC) przyjmuje konformację dysku.[5] Fosfocholina (PC) jest katabolizowanym produktem fosfatydylocholiny (lecytyny). PC pośredniczy w odpowiedzi immunologicznej i działa jako ligand dla nikotynowych receptorów acetylocholiny (nAChR).[6]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (790427P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takuro Ito et al.
Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society, 9(Suppl 1), 178-187 (2013-03-07)
Oil-rich algae have promising potential for a next-generation biofuel feedstock. Pseudochoricystis ellipsoidea MBIC 11204, a novel unicellular green algal strain, accumulates a large amount of oil (lipids) in nitrogen-deficient (-N) conditions. Although the oil bodies are easily visualized by lipophilic
Sofia Unnerståle et al.
Journal of biophysics (Hindawi Publishing Corporation : Online), 2012, 185907-185907 (2012-08-01)
C-peptide is the connecting peptide between the A and B chains of insulin in proinsulin. In this paper, we investigate the interaction between C-peptide and phospholipid bicelles, by circular dichroism and nuclear magnetic resonance spectroscopy, and in particular the pH
K Richter et al.
Scientific reports, 6, 28660-28660 (2016-06-29)
We demonstrated previously that phosphocholine and phosphocholine-modified macromolecules efficiently inhibit ATP-dependent release of interleukin-1β from human and murine monocytes by a mechanism involving nicotinic acetylcholine receptors (nAChR). Interleukin-1β is a potent pro-inflammatory cytokine of innate immunity that plays pivotal roles
Soichiro Matsunaga et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(46), 13157-13167 (2017-08-02)
In situ dynamic observation of model biological cell membranes, formed on a water/gold substrate interface, has been performed by the combination of electrochemical scanning tunneling microscopy and reflection infrared absorption vibrational spectroscopy. Monolayers of 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DHPC) were formed on alkanethiol-modified
Systematic Characterization of DMPC/DHPC Self-Assemblies and Their Phase Behaviors in Aqueous Solution
Taguchi S, et al.
Colloids and Interfaces, 2(4), 73-73 (2018)