Merck
850320P
Avanti
09:0 PC
1,2-dinonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
PC(9:0/9:0)
Wybierz wielkość
25 MG
549,00 zł
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
549,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H52NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850320P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850320P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C26H52NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-25(28)32-22-24(35-26(29)19-17-15-13-11-9-7-2)23-34-36(30,31)33-21-20-27(3,4)5/h24H,6-23H2,1-5H3/t24-/m1/s1
Klucz InChI
CKGVBFQDYSPMSY-XMMPIXPASA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholiny (PC) to amfipatyczne cząsteczki, które stanowią około 40-50% wszystkich fosfolipidów komórkowych. PC znajdują się głównie na zewnętrznych płatkach dwuwarstwy błony biologicznej.[1]
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
09:0 PC (1,2-dinonanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • jako wzorzec wewnętrzny do ekstrakcji fosfolipidów z tkanek nerkowych przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową[2]
  • jako dodatek do mieszaniny próbek jako wzorzec wewnętrzny do ekstrakcji ciecz-ciecz i do spike'owania próbek w celu oznaczenia ekstraktu lipidów z fibroblastów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej/elektrorozpyłowej jonizacji tandemowej spektrometrii mas (HPLC/ESI-MS/MS)[3]
  • wzorzec wewnętrzny do wzbogacania zamrożonych podwielokrotności plas ma w chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)[4]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) może uczestniczyć w sygnalizacji różnicowania neuronów.[5]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850320P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Philippova et al.
Free radical biology & medicine, 144, 167-175 (2019-05-30)
Circulating oxidized phospholipids are increasingly recognized as biomarkers of atherosclerosis. Clinical association studies have been mainly performed using an immune assay based on monoclonal antibody E06, which recognizes a variety of molecular species of oxidized phosphatidylcholine (OxPC) in lipoproteins, cell
Florian Gruber et al.
Journal of lipid research, 53(6), 1232-1242 (2012-03-15)
Oxidized phospholipids (OxPLs) are increasingly recognized as signaling mediators that are not only markers of oxidative stress but are also "makers" of pathology relevant to disease pathogenesis. Understanding the biological role of individual molecular species of OxPLs requires the knowledge
Zahra Solati et al.
PloS one, 13(4), e0195172-e0195172 (2018-04-24)
The aim of this study was to determine the individual oxidized phosphatidylcholine (OxPC) molecules generated during renal ischemia/ reperfusion (I/R) injury. Kidney ischemia was induced in male Sprague-Dawley rats by clamping the left renal pedicle for 45 min followed by
Luciana Paoletti et al.
IUBMB life, 63(9), 714-720 (2011-08-06)
Neuronal differentiation is characterized by neuritogenesis and neurite outgrowth, processes, which are critically dependent on membrane biosynthesis, and therefore, on the expression and regulation of enzymes involved in phospholipid biosynthesis. During the last decade a great effort was made to
Jelske N van der Veen et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(9 Pt B), 1558-1572 (2017-04-16)
Phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylethanolamine (PE) are the most abundant phospholipids in all mammalian cell membranes. In the 1950s, Eugene Kennedy and co-workers performed groundbreaking research that established the general outline of many of the pathways of phospholipid biosynthesis. In recent
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn