Merck
700178P
Avanti
24-Methylene cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
5,24(28)-Cholestadien-24-methylen-3β-ol
Wybierz wielkość
1 MG
665,00 zł
5 MG
2060,00 zł
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
665,00 zł
5 MG
2060,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.66
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700178P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (700178P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCC(C(C)C)=C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18,20,22-26,29H,3,7-8,10-17H2,1-2,4-6H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
Klucz InChI
INDVLXYUCBVVKW-PXBBAZSNSA-N
Opis ogólny
24-Methylene cholesterol is an intermediate produced in process of β-Sitosterol synthesis.[1] 24-Methylene cholesterol is synthesised by 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP) pathway. This compound is also referred as C30 terpenoid and is a precursor for withanolides.[2]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700178P-1MG and 700178P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Marine neutraceuticals and functional foods, 273-273 (2007)
De novo assembly, functional annotation and comparative analysis of Withania somnifera leaf and root transcriptomes to identify putative genes involved in the withanolides biosynthesis
Gupta P, et al.
PLoS ONE, 8(5), e62714-e62714 (2013)