Przejdź do
SMB00121
Melilotoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
β-D-Glucosyl-2-coumarate, trans-β-D-Glucosyl-2-hydroxycinnamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2\C=C\C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H18O8/c16-7-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(17)18/h1-6,10,12-16,19-21H,7H2,(H,17,18)/b6-5+/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
GVRIYIMNJGULCZ-ZMKUSUEASA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00546SMB00548SMB00130
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)