Kluczowe dokumenty
791646C
Avanti
18:1-d7 MG
Avanti Research - A Croda Brand 791646C
Synonim(y):
1-oleyol(d7)-rac-glycerol
Wybierz wielkość
1 MG
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H33 D7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.58
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (791646C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791646C
stężenie
1 mg/mL (791646C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
1-oleoyl(d7)-rac-glycerol (18:1-d7 MG) is a deuterated form of 18:1-MG, which is also called monoolein.[1]
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Zastosowanie
18:1-d7 MG or 1-oleoyl(d7)-rac-glycerol has been used as an isotope-labeled lipid standard for identification of lipids in mitochondria and lipid droplets samples using mass spectroscopy.[2] It has also been used as an internal standard in ultra-high-performance supercritical fluid chromatography with quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPSFC/QTOF-MS) for quantification of pulmonary artery lipids from porcine.[3]
Działania biochem./fizjol.
Monoolein (18:1-MG ) serves as a substrate for the enzyme lipase[1] and is a useful lipid additive for meso crystallization and a stabilizer of the lipidic cubic phase (LCP).[4]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791646C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shaohua Guo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 25(17), 3464-3467 (2015-07-23)
Compelling evidence have demonstrated the role of lipase activity in the pathogenicity of Malassezia globosa toward dandruff and seborrheic dermatitis (D/SD). As a representative secreted lipase from M. globosa CBS 7966, Malassezia globosa LIP1 (SMG1) is considered a potential anti-dandruff
Alicia Gil-Ramirez et al.
Journal of chromatography. A, 1592, 173-182 (2019-02-03)
Pulmonary artery grafts are needed as cardiovascular bioprosthetics. For successful tissue recellularization after transplantation, lipids have to be removed from the donor artery. Developing a selective process to remove lipids without damaging the extracellular matrix greatly depends on knowing the
Isoprenoid-chained lipid beta-XylOC16+ 4?A novel molecule for in meso membrane protein crystallization
Borshchevskiy V, et al.
Journal of Crystal Growth, 312(22), 3326-3330 (2010)
Florian Geltinger et al.
GeroScience, 42(1), 19-38 (2019-11-05)
Originally Lipid droplets (LDs) were considered as being droplets for lipid storage only. Increasing evidence, however, demonstrates that LDs fulfill a pleiotropy of additional functions. Among them is the modulation of protein as well as lipid homeostasis. Under unfavorable pro-oxidative
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in