Kluczowe dokumenty
791645C
Avanti
18:1-d7-cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 791645C
Synonim(y):
cholest-5-en-3β-ilooleinian-d7
Wybierz wielkość
1 MG
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H71 D7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
658.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (791645C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791645C
stężenie
1 mg/mL (791645C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Oleinian cholesterylu jest estrem cholesterolu.[1] 18:1-d7-cholesterol jest deuterowanym estrem cholesterolu kwasu oleinowego.
Ten znakowany deuterem lipid jest również dostępny w postaci wielu wzorców lipidowych. Standard 10389 10390 obejmuje wszystkie główne klasy lipidów w stosunku do ludzkiego osocza, co pozwala na łatwe dodanie jednego wewnętrznego roztworu wzorcowego do każdej próbki.
Zastosowanie
18:1-d7-cholesterol może być stosowany w rekonstytucji acetylowanych lipoprotein o niskiej gęstości (acLDL) liposomów do badań nad przemieszczaniem w komórkach U2OS-SRA.[2]
Działania biochem./fizjol.
Podwyższony poziom estrów cholesterolu i jego akumulacja są związane z rakiem prostaty (PCa). Oleinian cholesterolu może służyć jako potencjalny biomarker do diagnozowania PCa.[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (791645C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heart Proteomics, 967-1009 (2001)
Jia Li et al.
Scientific reports, 6, 20984-20984 (2016-02-13)
In-depth delineation of lipid metabolism in prostate cancer (PCa) is significant to open new insights into prostate tumorigenesis and progression, and provide potential biomarkers with greater accuracy for improved diagnosis. Here, we performed lipidomics and transcriptomics in paired prostate cancer
McKenna Feltes et al.
Journal of lipid research, 60(3), 707-716 (2019-01-09)
Cholesterol is an essential structural component of cellular membranes and precursor molecule for oxysterol, bile acid, and hormone synthesis. The study of intracellular cholesterol trafficking pathways has been limited in part due to a lack of suitable cholesterol analogues. Herein