Kluczowe dokumenty
791641C
Avanti
15:0-18:1-d7-PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
Wybierz wielkość
1 MG
3160,00 zł
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H75D7NO13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
847.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (791641C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (791641C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
15:0-18:1-d7-PI (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphoinositol) is a deuterated phospholipid. The lipid comprises the phosphotidylinositol attached to pentadecanoic acid and oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions. Phosphotidylinositol are esterified inositol associated with bacteria and eukaryotes.[1] It is synthesized in endoplasmic reticulum and is an anionic lipid.[2] The sn-1 and sn-2 positions of the glycerol is esterified with fatty acids. The phosphate group is present in sn-3 position.[2]
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample. [
Zastosowanie
15:0-18:1-d7-PI (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)) has been used:
  • as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples[3]
  • as an internal standard to spike cell lysate and to quantify lipid species using fourier transform mass spectrometry (FTMS) analysis[4]
  • as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis[5]
Działania biochem./fizjol.
Phosphotidylinositol (PI) undergo phosphorylation in their hydroxyls group and the phosphorylated PIs regulate various biological processes including membrane trafficking, endocytosis and autophagy.[2]
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791641C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robin F Irvine
Journal of lipid research, 57(11), 1987-1994 (2016-11-03)
The diverse family of inositol lipids is now known to be central to many aspects of cell biology. The route from the first discovery of inositol to our present day knowledge of inositol lipids spans more than 150 years and
Nicholas J Blunsom et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(1), 158471-158471 (2019-06-08)
Phosphatidylinositol (PI) is a minor phospholipid with a characteristic fatty acid profile; it is highly enriched in stearic acid at the sn-1 position and arachidonic acid at the sn-2 position. PI is phosphorylated into seven specific derivatives, and individual species
Florian Geltinger et al.
GeroScience, 42(1), 19-38 (2019-11-05)
Originally Lipid droplets (LDs) were considered as being droplets for lipid storage only. Increasing evidence, however, demonstrates that LDs fulfill a pleiotropy of additional functions. Among them is the modulation of protein as well as lipid homeostasis. Under unfavorable pro-oxidative
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in
Chuchu Wang et al.
Nature communications, 11(1), 1531-1531 (2020-03-27)
Vesicle associated membrane protein 2 (VAMP2/synaptobrevin2), a core SNARE protein residing on synaptic vesicles (SVs), forms helix bundles with syntaxin-1 and SNAP25 for the SNARE assembly. Prior to the SNARE assembly, the structure of VAMP2 is unclear. Here, by using