Kluczowe dokumenty
330709W
Avanti
SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Wybierz wielkość
1 EA
3190,00 zł
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (330709W-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
2 mL amber glass sealed ampule
Komponenty
The SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • 15:0-18:1 (d7) PC 210
  • 15:0-18:1 (d7) PE7 7
  • 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt) 10
  • 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt) 10
  • 18:1-(d7) Lyso PC 45
  • 18:1-(d7) Lyso PE 1
  • 18:1 (d7) cholesterol ester 530
  • C18(plasm)-18:1(d9) PC 10
  • 15:0-18:1-(d7) DAG 20
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG 70
  • d18:1-18:1-(d9) SM 40
  • C18(plasm)-18:1(d9) PE 0.1
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 160μg/mL
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLKarta charakterystyki
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 8μg/mLKarta charakterystyki
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 8μg/mLKarta charakterystyki
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLKarta charakterystyki
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 0.5μg/mLKarta charakterystyki
  • 700185M18:1 Chol (D7) ester, 25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution 350μg/mLKarta charakterystyki
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 8μg/mLKarta charakterystyki
  • 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research - A Croda Brand 791647C 12μg/mLKarta charakterystyki
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 55μg/mLKarta charakterystyki
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 30μg/mLKarta charakterystyki
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 0.07μg/mLKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (12)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alexander Triebl et al.
Journal of lipid research, 61(1), 105-115 (2019-11-17)
Quantitative MS of human plasma lipids is a promising technology for translation into clinical applications. Current MS-based lipidomic methods rely on either direct infusion (DI) or chromatographic lipid separation methods (including reversed phase and hydrophilic interaction LC). However, the use
Maximilian Schütter et al.
Cell, 180(1), 135-149 (2019-12-31)
Autophagy is a conserved catabolic homeostasis process central for cellular and organismal health. During autophagy, small single-membrane phagophores rapidly expand into large double-membrane autophagosomes to encapsulate diverse cargoes for degradation. It is thought that autophagic membranes are mainly derived from