Kluczowe dokumenty
100403X
Avanti
GPC-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
alfosceran (d9)choliny
α-GPC(d9); α-GPC(d9)
Wybierz wielkość
1090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1090,00 zł
Polecane produkty
opis
L-α-glycerophosphoryl(choline-d9), water:ethanol (9:1)
Próba
>99% phosphorus (P) basis (qNMR)
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (100403X-100ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
0.1 mg/mL (100403X-100ug)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)