Przejdź do
G5291
L-α-Glycerophosphorylcholine
≥98%, powder
Synonim(y):
Choline Glycerophosphate, Choline alphoscerate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
781,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H20NO6P
Masa cząsteczkowa:
257.22
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
248-962-2
MDL number:
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-α-Glycerophosphorylcholine, from soybean, ≥98%, powder
biological source
soybean
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N](C)(C)CCOP(O)(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H21NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
XGPKIOAEPQZUED-UHFFFAOYSA-N
General description
L-α-Glycerophosphorylcholine is a phospholipid, which is a derivative of phosphatidylcholine.
Application
L-α-Glycerophosphorylcholine has been used to rescue choline auxotrophy. It has also been used for the synthesis of glycerophospholipids.
Biochem/physiol Actions
Increases inositol phosphate formation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3556P4279P7443
description
from soybean, ≥98%, powder
description
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
description
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
description
from soybean, ≥99% (TLC), lyophilized powder
assay
≥98%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
soybean
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
soybean
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. G5291 L-α-Glycerophosphorylcholine LOT 129K1796 Could you please provide information or data regarding the shelf life of this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment. Please see the link below to review the Full Product Dating Information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/356/113/product-dating-information-06-25-ms.pdf