Przejdź do
900970
sn-Glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Synonim(y):
Brezal-d9, Cereton-d9, Cholicerin-d9, L-α-Glycerophophocholine-d9
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D9H11NO6P
Masa cząsteczkowa:
266.28
UNSPSC Code:
12352108
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥96% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥96% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][P@@](OC([H])([H])C([H])([H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([H])([H])[C@@](O[H])([H])C([H])([H])O[H])=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
730041
description
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
description
98 atom % D, 97% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
≥96% (CP)
assay
97% (CP)
mass shift
M+9
mass shift
M+9
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)