Kluczowe dokumenty
Z742180
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 8.8 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Właściwości
2/3 Size
producent / nazwa handlowa
Polarware 30142
pojemność
8.8 L
rozmiar
13.88 in. × 12.75 in. × 4 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 10.2 cm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)