Kluczowe dokumenty
Z155985
Sigma-Aldrich
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Wybierz wielkość
1 EA
702,00 zł
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
702,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Polarware 19F
dł. × szer. × wys.
19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Opis ogólny
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)