Kluczowe dokumenty
Z155993
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 21.25 in. × 16.25 in. × 0.9 in.
Wybierz wielkość
1 EA
996,00 zł
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
996,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Polarware 1520
dł. × szer. × wys.
21.25 in. × 16.25 in. × 0.9 in.
Opis ogólny
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)