Przejdź do
Z360368
Sterilizing pans
capacity 20 L
Synonim(y):
autoclavalble bin, autoclave tray, Nalgene 6900-0020, laboratory sterilization vessel, sterilizing container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6900-0020
Material:
polypropylene container
Packaging:
pack of 1 ea
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene container
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0020
L × W × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
capacity
20 L
General description
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z360341Z360392Z360376
Autoclave pans capacity 3.1 L
Z360392
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 1.8 L
Z360376
Autoclave pans
description
capacity 20 L
description
capacity 9.5 L
description
capacity 3.1 L
description
capacity 1.8 L
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-3000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-1000
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
capacity
20 L
capacity
9.5 L
capacity
3.1 L
capacity
1.8 L , 1.8 qt (2 L)
L × W × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
L × W × H
361 mm × 311 mm × 143 mm
L × W × H
324 mm × 260 mm × 70 mm
L × W × H
260 mm × 159 mm × 64 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterilizing pans
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)