Kluczowe dokumenty
Z693502
2mag MIXdrive 6 multi-position magnetic stirring system
for use with external control unit
Synonim(y):
mieszadła, mieszadła laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
6410,00 zł
6410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
6410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
48 V
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
positions 6
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40006
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 240 mm × 370 mm
pojemność mieszadła
1-3000 mL , per stirring position
Opis ogólny
Czytelny wyświetlacz cyfrowy do ustawiania prędkości i mocy mieszadła, procedura SoftStart do niezawodnego wyłapywania/centrowania i bezpiecznego przyspieszania pręta mieszającego, QuickSet do szybkiego ustawiania prędkości początkowej i maksymalnej, funkcja automatycznej pamięci do zapisywania ostatnich ustawień, wyjątkowy długi cykl życia hermetycznie zamkniętego układu napędowego, odporna obudowa ze stali nierdzewnej do łatwego i szybkiego czyszczenia. W 100% bezobsługowe i niezużywające się dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive zapewniającej silne mieszanie roztworów, w 100% zsynchronizowane prędkości, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
Ultrapłaskie, niezużywające się mieszadło magnetyczne z 6 punktami mieszania, zoptymalizowane do jednoczesnego użycia 6 kolb Erlenmeyera o pojemności 1000 ml
Odległość punktów mieszania 130 mm.
W pełni zamknięta i hermetycznie uszczelniona obudowa ze stali nierdzewnej. Do użytku z zewnętrzną jednostką sterującą. Wymagane, ale niedostarczane - Z569836 z wtyczką UE i UK lub Z569879 z wtyczką USA.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)