Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 364,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6902-5000
Material:
polypropylene container
Packaging:
pack of 1 ea
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene container
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-5000
L × W × H
324 mm × 257 mm × 108 mm
capacity
5 L
General description
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 5 L | description capacity 1.8 L | description capacity 2.8 L | description capacity 9.5 L |
| manufacturer/tradename Nalgene 6902-5000 | manufacturer/tradename Nalgene 6902-1000 | manufacturer/tradename Nalgene 6902-2000 | manufacturer/tradename Nalgene 6900-0010 |
| material polypropylene container | material polypropylene container | material polypropylene container | material polypropylene container |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| L × W × H 324 mm × 257 mm × 108 mm | L × W × H 260 mm × 159 mm × 64 mm | L × W × H 260 mm × 159 mm × 105 mm | L × W × H 361 mm × 311 mm × 143 mm |
| capacity 5 L | capacity 1.8 L , 1.8 qt (2 L) | capacity 2.8 L | capacity 9.5 L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Autoclave pans
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?