Przejdź do
Z360376
Autoclave pans
capacity 1.8 L
Synonim(y):
sterilizing pan, sterilizing tray, Nalgene 6902-1000, laboratory sterilization vessel, sterilizing container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6902-1000
Material:
polypropylene container
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene container
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-1000
L × W × H
260 mm × 159 mm × 64 mm
capacity
1.8 L , 1.8 qt (2 L)
General description
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z360406Z360384Z360392
Autoclave pans capacity 1.8 L
Z360376
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 5 L
Z360406
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 3.1 L
Z360392
Autoclave pans
description
capacity 1.8 L
description
capacity 5 L
description
capacity 2.8 L
description
capacity 3.1 L
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-1000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-5000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-2000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-3000
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
L × W × H
260 mm × 159 mm × 64 mm
L × W × H
324 mm × 257 mm × 108 mm
L × W × H
260 mm × 159 mm × 105 mm
L × W × H
324 mm × 260 mm × 70 mm
capacity
1.8 L
capacity
5 L
capacity
2.8 L
capacity
3.1 L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Autoclave pans
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)