Kluczowe dokumenty
Z685348
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 50 mL
Synonim(y):
Naczynie laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
11 750,00 zł
11 750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
11 750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
platinum
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BD6
Wys. × śr.
26 mm × 57.5 mm
pojemność
50 mL
śr. naczynia
57.5 mm
Opis ogólny
Naczynie platynowe ze wzmocnionym obrzeżem wykonane jest z metali szlachetnych, które odgrywają ważną rolę w analizie chemicznej materiałów stosowanych w aplikacjach wysokotemperaturowych.
Cechy i korzyści
  • Wykonane głównie z platyny.
  • Mogą być również wykonane przy użyciu 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., czystej Pt., Ag. i Au.
  • Dostarczane bez wargi nalewowej, chyba że określono inaczej.
  • Produkowane z tolerancją +/-5% masy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)