Kluczowe dokumenty
Z562246
Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej z platynowymi końcówkami
L 8 in.
Synonim(y):
Szczypce ze stali nierdzewnej
Wybierz wielkość
1 EA
6150,00 zł
6150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
6150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
bowed end
Długość
8 in.
masa
1.25 g
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)