Kluczowe dokumenty
Z562025
Platinum crucible
standard, capacity 10 mL
Synonim(y):
crucibles
Wybierz wielkość
1 EA
6560,00 zł
6560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
6560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
platinum
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BC2
pojemność
10 mL
Śr. naczynia × wys.
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
masa
8.5 g+/- 5%
Zastosowanie
Tygiel platynowy nadaje się do stosowania w laboratoriach analitycznych w różnych gałęziach przemysłu.
Cechy i korzyści
  • Może wytrzymać trudne warunki użytkowania
  • Zaprojektowany z ciężką podstawą i lżejszymi ściankami
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)