Kluczowe dokumenty
Z562041
Platinum crucible
standard, capacity 15 mL
Synonim(y):
crucibles
Wybierz wielkość
1 EA
7780,00 zł
7780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
7780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
platinum
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BC4
pojemność
15 mL
Śr. naczynia × wys.
29 mm × 33 mm , Base 17.5 mm
masa
11.5 g+/- 5%
Zastosowanie
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Cechy i korzyści
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)