Kluczowe dokumenty
Z562173
Platinum evaporating dish
capacity 50 mL
Synonim(y):
evaporating dish
Wybierz wielkość
1 EA
10 220,00 zł
10 220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
10 220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
10 220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
circles
platinum
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BD6
wys. × szer.
26 mm × 57.5 mm
pojemność
50 mL
Śr. naczynia × wys.
57.5 mm × 26 mm
Opis ogólny
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Dishes of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent. For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)