Kluczowe dokumenty
Z677590
Camatril nitrile long cuff gloves
size M
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
Wybierz wielkość
1 SET
156,00 zł
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
156,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
green gloves
green nitrile
rozmiar
M
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
KCL 733
KCL 733
dł. × grubość
600 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Rękawice nitrylowe Camatril z długim mankietem charakteryzują się wysokim standardem, szerokim zakresem zastosowań i są wykonane z wysokiej jakości nitrylu. Szeroki zakres odporności chemicznej zapewnia stosowanie tych rękawic w wielu dziedzinach. Niezwykle wysoka odporność na ścieranie, przecięcie i przekłucie umożliwia pracę z materiałami o ostrych krawędziach. Dobra elastyczność, anatomiczna konstrukcja i doskonałe dopasowanie zapewniają dobre wyczucie dotyku.
  • Ergonomiczne dopasowanie i wysoka elastyczność zapewniają dobrą czułość
  • Szorstkowana dłoń zapewniająca pewny chwyt, gdy jest mokra
  • Wysoka odporność mechaniczna
  • Wolne od substancji alergizujących, takich jak tiuramy, benzotiazole i tiomoczniki
  • Zgodność z normami CE
Informacje prawne
Camatril is a trademark of KCL GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)