Z677558
Lapren™ latex/chloroprene flock lined gloves
size M
Synonim(y):
chemically resistant glove
Wybierz wielkość
1880,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1880,00 zł
Polecane produkty
Materiały
green (chloroprene, natural latex)
green gloves
rozmiar
M
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
package of 100 ea
producent / nazwa handlowa
KCL 706 - 08
KCL 706
dł. × grubość
310 mm × 0.6 mm
Opis ogólny
With cotton flock lining, stretched cuff and anatomical design, this product meets all requirements of comfort and hygiene.
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Profiled palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Cotton flock lining improves comfort
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)