Przejdź do
Z360252
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
Synonim(y):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2319-0020, laboratory container, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
951,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0020
H × D
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Screw closure 83B (83 mm) with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty).
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z360260C6942C6817
description
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
description
polypropylene, nominal capacity 20 L (5.5 gal)
description
nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene
description
nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0065
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0050
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 14 8/10 in. (376 mm)
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)