Kluczowe dokumenty
Z646229
Sigma-Aldrich
Jerricans
capacity 10 L
Synonim(y):
jerry can, jerry cans, jerrycan
Wybierz wielkość
1 EA
468,00 zł
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
468,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H109360000
szer. × śr.
25.4 cm × 18 cm
pojemność
10 L
Opis ogólny
These high density polyethylene Jerricans have a built-in spout with separate air vent cap for smooth pouring and venting as needed. The spout retracts into the collar to conserve shelf space when transported or stored. A large, molded-in top handle and hand grip on the bottom gives positive control when pouring. Additionally, the wide base ensures stability. Heavy side panels on all models include a large smooth molded-in area for clear labeling and additional information. The jerricans are graduated in U.S. gallons and liters and have extra headspace for expansion of contents.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)