Kluczowe dokumenty
Z260754
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 10 L (2.5 gal)
Synonim(y):
butle, jerricans, plastikowe kanistry
Wybierz wielkość
1 EA
491,00 zł
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
491,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
closure size
53B
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2242-0025
wys. × szer. × dł.
191 mm × 368 mm × 229 mm
pojemność
10 L (2.5 gal)
Opis ogólny
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)