Kluczowe dokumenty
Z646237
Sigma-Aldrich
Jerricans
capacity 20 L
Synonim(y):
jerry can, jerrycan, kanistry
Wybierz wielkość
1 EA
705,00 zł
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
705,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H10937-0000
szer. × śr.
28 cm × 21.5 cm
pojemność
20 L
Opis ogólny
Te wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości pojemniki Jerrican mają wbudowaną wylewkę z oddzielną nasadką odpowietrzającą, która umożliwia płynne nalewanie i odpowietrzanie w razie potrzeby. Wylewka chowa się w kołnierzu, aby zaoszczędzić miejsce na półce podczas transportu lub przechowywania. Duży, wyprofilowany górny uchwyt i rączka na spodzie zapewniają kontrolę podczas nalewania. Dodatkowo, szeroka podstawa zapewnia stabilność. Ciężkie panele boczne we wszystkich modelach zawierają duży, gładki, formowany obszar do wyraźnego etykietowania i dodatkowych informacji. Zlewki są wyskalowane w galonach i litrach i mają dodatkową przestrzeń na rozszerzenie zawartości.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)