Kluczowe dokumenty
Z566330
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 1,000 mm
Wybierz wielkość
1 EA
519,00 zł
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
519,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.05100.12.1
Długość
1,000 mm
wałek śr.
12 mm
Opis ogólny
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)