Kluczowe dokumenty
Z215155
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
Wybierz wielkość
1 EA
318,00 zł
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
318,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.240.2
Długość
400 mm
średnica ostrza
40 mm
wałek śr.
6 mm
Opis ogólny
  • Gwarantowana odporność chemiczna, obojętność i brak wycieków
  • Możliwość pracy w temperaturze do 280°C (540°F)
  • Zamknięty rdzeń ze stali nierdzewnej dla maksymalnej sztywności
Uwaga: Śmigło i wał są ze sobą połączone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)