Z566322
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 650 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.0565.12.1
Długość
650 mm
wałek śr.
12 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.