Kluczowe dokumenty
Z566314
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 10 mm, L 1,000 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.05100.10.1
Długość
1,000 mm
wałek śr.
10 mm
Opis ogólny
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)