Kluczowe dokumenty
Z566292
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 8 mm, L 400 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.540.8.1
Długość
400 mm
wałek śr.
8 mm
Opis ogólny
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)