Merck
Z238716
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.565.1
Długość
650 mm
wałek śr.
9.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2