Kluczowe dokumenty
Z215236
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 100 mm
Wybierz wielkość
1 EA
340,00 zł
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.355.2
Długość
550 mm
średnica ostrza
100 mm
wałek śr.
9.5 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)